Methyl 5-formylpyrazine-2-carboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480845-1G OR480845-250MG OR480845-5G
APOSOR480845-1GEA 229 EUR
APOSOR480845-1G APOSOR480845-250MG APOSOR480845-5G
Methyl 5-formylpyrazine-2-carboxylate 96%
Methyl 5-formylpyrazine-2-carboxylate
Formel: C₇H₆N₂O₃
Molecular Weight: 166.134 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12755910
CAS-Nummer: 710322-57-9