3-Methylpyrrolidin-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR480853-1G OR480853-5G
APOSOR480853-1GEA 58 EUR
APOSOR480853-1G APOSOR480853-5G
3-Methylpyrrolidin-3-ol 95%
3-Methylpyrrolidin-3-ol
Formel: C₅H₁₁NO
Molecular Weight: 101,147 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100984
CAS-Nummer: 125032-87-3