2-Bromo-4-iodo-1-isopropoxybenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR48087-1G OR48087-250MG
APOSOR48087-1GEA 654 EUR
APOSOR48087-1G APOSOR48087-250MG
2-Bromo-4-iodo-1-isopropoxybenzene 95%
2-Bromo-4-iodo-1-isopropoxybenzene
Formel: C₉H₁₀BrIO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28129290
CAS-Nummer: 1369903-35-4