5-(Chloromethyl)pyrimidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480875-1G OR480875-5G
APOSOR480875-1GEA 282 EUR
APOSOR480875-1G APOSOR480875-5G
5-(Chloromethyl)pyrimidine hydrochloride 95%
5-(Chloromethyl)pyrimidine hydrochloride
Formel: C₅H₅ClN₂·ClH
Molecular Weight: 165,021 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19982294
CAS-Nummer: 1337879-54-5