2,7-Dichloroquinazoline 90%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480887-1G
APOSOR480887-1GEA
1410
EUR
APOSOR480887-1G
2,7-Dichloroquinazoline 90%
2,7-Dichloroquinazoline
Formel:
C₈H₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 199,037 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15527158 CAS-Nummer: 67092-19-7 |