2-(2-Methylsulphanylphenyl)pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480888-1G OR480888-5G
APOSOR480888-1GEA 0 EUR
APOSOR480888-1G APOSOR480888-5G
2-(2-Methylsulphanylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(2-Methylsulphanylphenyl)pyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₅NS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02663494
CAS-Nummer: 383127-60-4