Ethyl 3-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR48091-1G OR48091-250MG
APOSOR48091-1GEA 27.7 EUR
APOSOR48091-1G APOSOR48091-250MG
Ethyl 3-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Ethyl 3-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₉ClN₂O₂
Molecular Weight: 224.644 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31699065
CAS-Nummer: 2121562-48-7