Dimethyl 1-vinyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR48095-1G
OR48095-250MG
APOSOR48095-1GEA
30.6
EUR
APOSOR48095-1G
APOSOR48095-250MG
Dimethyl 1-vinyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Dimethyl 1-vinyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Formel:
C₉H₁₀N₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32111677 CAS-Nummer: 86797-83-3 |