3-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR48096-1G
OR48096-250MG
APOSOR48096-1GEA
522
EUR
APOSOR48096-1G
APOSOR48096-250MG
3-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
3-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₇ClO₂S₂ Molecular Weight: 222,712 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31616404 CAS-Nummer: 2172096-17-0 UN: 3261 ADR: 8,III |