5-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR48097-1G OR48097-250MG
APOSOR48097-1GEA 0 EUR
APOSOR48097-1G APOSOR48097-250MG
5-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
5-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₇ClO₂S₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31665813
CAS-Nummer: 2141875-46-7
UN: 1759
ADR: 8,III