2-Bromo-6-chlorophenylacetylene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR48117-1G
OR48117-250MG
APOSOR48117-1GEA
84.1
EUR
APOSOR48117-1G
APOSOR48117-250MG
2-Bromo-6-chlorophenylacetylene 97%
2-Bromo-6-chlorophenylacetylene
Formel:
C₈H₄BrCl Molecular Weight: 215.474 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31700579 CAS-Nummer: 1856321-53-3 |