(S)-5-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR48125-1G OR48125-250MG
APOSOR48125-1GEA 545 EUR
APOSOR48125-1G APOSOR48125-250MG
(S)-5-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one 95%
(S)-5-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one
Formel: C₅H₁₀N₂O
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06739064
CAS-Nummer: 145414-31-9