(1R,4S)-1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(1R,4S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-enol
OR48128-25G
OR48128-5G
APOSOR48128-25GEA
426
EUR
APOSOR48128-25G
APOSOR48128-5G
(1R,4S)-1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol 95%
(1R,4S)-1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol
Formel:
C₁₀H₁₆O Molecular Weight: 152,233 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD27665414 CAS-Nummer: 82769-01-5 |