N,N'-(Benzene-1,4-diyl)dibenzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR48246-1G OR48246-250MG OR48246-50MG
APOSOR48246-1GEA 418 EUR
APOSOR48246-1G APOSOR48246-250MG APOSOR48246-50MG
N,N'-(Benzene-1,4-diyl)dibenzenesulphonamide
N,N'-(Benzene-1,4-diyl)dibenzenesulphonamide
Formel: C₁₈H₁₆N₂O₄S₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00183146
CAS-Nummer: 16504-19-1