4-Bromo-3-iodonitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2-iodo-4-nitrobenzene
OR48259-1G OR48259-5G OR48259-25G
APOSOR48259-1GEA 62.5 EUR
APOSOR48259-1G APOSOR48259-5G APOSOR48259-25G
4-Bromo-3-iodonitrobenzene
4-Bromo-3-iodonitrobenzene
Formel: C₆H₃BrINO₂
Molecular Weight: 327,902 g/mol
Schmelzpunkt: 94…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17012734
CAS-Nummer: 63037-63-8