2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4859-5G OR4859-25G OR4859-100G
APOSOR4859-5GEA 21.9 EUR
APOSOR4859-5G APOSOR4859-25G APOSOR4859-100G
2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid
2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid
Formel: C₁₄H₁₀O₄
Molecular Weight: 242.227 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016507
CAS-Nummer: 85-57-4
EINECS: 201-616-4