4-Bromopyridazine hydrobromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR49036-1G OR49036-250MG OR49036-5G
APOSOR49036-1GEA 215 EUR
APOSOR49036-1G APOSOR49036-250MG APOSOR49036-5G
4-Bromopyridazine hydrobromide 95%
4-Bromopyridazine hydrobromide
Formel: C₄H₃BrN₂·BrH
Molecular Weight: 239.896 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD15474999
CAS-Nummer: 1220039-64-4