3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4911-1G OR4911-250MG
APOSOR4911-1GEA 328 EUR
APOSOR4911-1G APOSOR4911-250MG
3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
Formel: C₇H₉N₃O₃S
Schmelzpunkt: 228…231 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00665741
CAS-Nummer: 100524-19-4