1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside tetraacetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl azide, β-D-Glucopyranosyl azide tetraacetate
OR4971-5G
OR4971-2G
APOSOR4971-5GEA
313
EUR
APOSOR4971-5G
APOSOR4971-2G
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside tetraacetate 98%
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside tetraacetate
Formel:
C₁₄H₁₉N₃O₉ Molecular Weight: 373,315 g/mol Schmelzpunkt: 122…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216966 CAS-Nummer: 13992-25-1 |