4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500002-100MG OR500002-250MG
APOSOR500002-100MGEA 27.7 EUR
APOSOR500002-100MG APOSOR500002-250MG
4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride 97%
4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
Formel: C₇H₁₂N₂·ClH
Molecular Weight: 160,645 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18914312
CAS-Nummer: 1303968-08-2