(2-Amino-3-bromophenyl)methanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500004-1G OR500004-250MG
APOSOR500004-1GEA 79.9 EUR
APOSOR500004-1G APOSOR500004-250MG
(2-Amino-3-bromophenyl)methanol 95+%
(2-Amino-3-bromophenyl)methanol
Formel: C₇H₈BrNO
Molecular Weight: 202,049 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18389371
CAS-Nummer: 397323-70-5