3-(Chloromethyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500005-100MG OR500005-250MG
APOSOR500005-100MGEA 0 EUR
APOSOR500005-100MG APOSOR500005-250MG
3-(Chloromethyl)benzaldehyde 97%
3-(Chloromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD19232727
CAS-Nummer: 77072-00-5