3-Bromo-4-(hydroxymethyl)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500011-100MG OR500011-250MG OR500011-1G
APOSOR500011-100MGEA 84.1 EUR
APOSOR500011-100MG APOSOR500011-250MG APOSOR500011-1G
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)phenol 97%
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)phenol
Formel: C₇H₇BrO₂
Molecular Weight: 203,033 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18391433
CAS-Nummer: 666747-04-2