1-(3-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500013-1G OR500013-250MG
APOSOR500013-1GEA 128 EUR
APOSOR500013-1G APOSOR500013-250MG
1-(3-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
1-(3-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone
Formel: C₉H₉ClO₂
Molecular Weight: 184,62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08753704
CAS-Nummer: 99585-09-8