4-Bromo-5-chloro-2-methylpyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500015-100MG OR500015-250MG
APOSOR500015-100MGEA 155 EUR
APOSOR500015-100MG APOSOR500015-250MG
4-Bromo-5-chloro-2-methylpyridine 95+%
4-Bromo-5-chloro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
Molecular Weight: 206,468 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD17014484
CAS-Nummer: 1211529-34-8