1-(2-Bromopyridin-4-yl)ethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500017-1G OR500017-250MG
APOSOR500017-1GEA 157 EUR
APOSOR500017-1G APOSOR500017-250MG
1-(2-Bromopyridin-4-yl)ethanone 95+%
1-(2-Bromopyridin-4-yl)ethanone
Formel: C₇H₆BrNO
Molecular Weight: 200.033 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07367876
CAS-Nummer: 864674-02-2