6-Chloroquinolin-8-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR500021-1G
OR500021-250MG
APOSOR500021-1GEA
101
EUR
APOSOR500021-1G
APOSOR500021-250MG
6-Chloroquinolin-8-amine 95+%
6-Chloroquinolin-8-amine
Formel:
C₉H₇ClN₂ Molecular Weight: 178,618 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09049101 CAS-Nummer: 5470-75-7 |