2-Bromo-4-methylthiazole-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500026-1G OR500026-250MG
APOSOR500026-1GEA 180 EUR
APOSOR500026-1G APOSOR500026-250MG
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carbaldehyde 95%
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₅H₄BrNOS
Molecular Weight: 206,06 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22041605
CAS-Nummer: 933720-87-7