2-Bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500028-1G OR500028-250MG
APOSOR500028-1GEA 328 EUR
APOSOR500028-1G APOSOR500028-250MG
2-Bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone 97%
2-Bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone
Formel: C₆H₆BrClN₂O
Molecular Weight: 237.482 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD30502621
CAS-Nummer: 2068151-92-6