4-Bromo-7-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500029-250MG
APOSOR500029-250MGEA 198 EUR
APOSOR500029-250MG
4-Bromo-7-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 95%
4-Bromo-7-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel: C₆H₃BrClN₃
Molecular Weight: 232,465 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD28679044
CAS-Nummer: 1446222-51-0