4-Chloro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500030-1G OR500030-250MG
APOSOR500030-1GEA 26.1 EUR
APOSOR500030-1G APOSOR500030-250MG
4-Chloro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
4-Chloro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel: C₆H₄ClN₃
Molecular Weight: 153.569 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31568525
CAS-Nummer: 1821250-10-5