5-Bromo-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500031-10G OR500031-1G OR500031-5G
APOSOR500031-10GEA 0 EUR
APOSOR500031-10G APOSOR500031-1G APOSOR500031-5G
5-Bromo-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95+%
5-Bromo-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel: C₆H₄BrN₃
Molecular Weight: 198,02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27988163
CAS-Nummer: 1449693-24-6