4-Chlorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500034-1G OR500034-250MG
APOSOR500034-1GEA 126 EUR
APOSOR500034-1G APOSOR500034-250MG
4-Chlorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 95+%
4-Chlorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
Formel: C₆H₃ClN₂S
Molecular Weight: 170,619 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17168971
CAS-Nummer: 2207-28-5