3-Bromo-1,7-naphthyridin-8(7H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500038-1G OR500038-250MG
APOSOR500038-1GEA 115 EUR
APOSOR500038-1G APOSOR500038-250MG
3-Bromo-1,7-naphthyridin-8(7H)-one 97%
3-Bromo-1,7-naphthyridin-8(7H)-one
Formel: C₈H₅BrN₂O
Molecular Weight: 225,042 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22548037
CAS-Nummer: 1375301-90-8