6-Oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride
OR500039-100MG OR500039-250MG
APOSOR500039-100MGEA 195 EUR
APOSOR500039-100MG APOSOR500039-250MG
6-Oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
6-Oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formel: C₈H₁₅NO·ClH
Molecular Weight: 177,672 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28894400
CAS-Nummer: 1956322-51-2