N-(Phenylmethoxy)urea
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR50831-1G
OR50831-250MG
APOSOR50831-1GEA
191
EUR
APOSOR50831-1G
APOSOR50831-250MG
N-(Phenylmethoxy)urea
N-(Phenylmethoxy)urea
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 166,177 g/mol Schmelzpunkt: 114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047867 CAS-Nummer: 2048-50-2 |