5,5-Dimethylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR50906-1G OR50906-250MG OR50906-5G
APOSOR50906-1GEA 0 EUR
APOSOR50906-1G APOSOR50906-250MG APOSOR50906-5G
5,5-Dimethylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one
5,5-Dimethylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Formel: C₉H₁₄O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24691569
CAS-Nummer: 88105-44-6
UN: 1993
ADR: 3,III