Methyl 3-bromo-2-cyanobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR50927-100MG OR50927-1G OR50927-250MG
APOSOR50927-100MGEA 27.7 EUR
APOSOR50927-100MG APOSOR50927-1G APOSOR50927-250MG
Methyl 3-bromo-2-cyanobenzoate
Methyl 3-bromo-2-cyanobenzoate
Formel: C₉H₆BrNO₂
Molecular Weight: 240,053 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18398740
CAS-Nummer: 1261653-43-3