Methyl[methyl(oxo)phenyl-lambda6-sulphanylidene]amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR50942-1G OR50942-500MG
APOSOR50942-1GEA 1620 EUR
APOSOR50942-1G APOSOR50942-500MG
Methyl[methyl(oxo)phenyl-lambda6-sulphanylidene]amine
Methyl[methyl(oxo)phenyl-lambda6-sulphanylidene]amine
Formel: C₈H₁₁NOS
Molecular Weight: 169,244 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051932
CAS-Nummer: 30004-67-2