4-Chloro-3-quinolinamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloroquinolin-3-amine
OR50943-5G
APOSOR50943-5GEA
133
EUR
APOSOR50943-5G
4-Chloro-3-quinolinamine 95%
4-Chloro-3-quinolinamine
Formel:
C₉H₇ClN₂ Molecular Weight: 178,618 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00234511 CAS-Nummer: 58401-43-7 |