2-(Methylamino)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5095-1G OR5095-5G
APOSOR5095-1GEA 0 EUR
APOSOR5095-1G APOSOR5095-5G
2-(Methylamino)phenol
2-(Methylamino)phenol
Formel: C₇H₉NO
Schmelzpunkt: 89…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00462180
CAS-Nummer: 611-24-5
EINECS: 210-263-5