3,6-Dibromo-9-methyl-9H-carbazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR50970-1G OR50970-25G OR50970-5G
APOSOR50970-1GEA 546 EUR
APOSOR50970-1G APOSOR50970-25G APOSOR50970-5G
3,6-Dibromo-9-methyl-9H-carbazole
3,6-Dibromo-9-methyl-9H-carbazole
Formel: C₁₃H₉Br₂N
Molecular Weight: 339,025 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00218274
CAS-Nummer: 58246-82-5