2-Bromo-6-methoxybenzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR50983-1G
OR50983-25G
OR50983-5G
APOSOR50983-1GEA
31.9
EUR
APOSOR50983-1G
APOSOR50983-25G
APOSOR50983-5G
2-Bromo-6-methoxybenzonitrile 98%
2-Bromo-6-methoxybenzonitrile
Formel:
C₈H₆BrNO Molecular Weight: 212,043 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09834771 CAS-Nummer: 1245647-50-0 |