8-Bromo-1,7-dihydropurin-6-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR50985-1G OR50985-250MG
APOSOR50985-1GEA 633 EUR
APOSOR50985-1G APOSOR50985-250MG
8-Bromo-1,7-dihydropurin-6-one
8-Bromo-1,7-dihydropurin-6-one
Formel: C₅H₃BrN₄O
Molecular Weight: 215.008 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01317991
CAS-Nummer: 56046-36-7