5-Chloro-2-nitrophenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR50988-100MG OR50988-1G OR50988-250MG
APOSOR50988-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR50988-100MG APOSOR50988-1G APOSOR50988-250MG
5-Chloro-2-nitrophenylacetic acid
5-Chloro-2-nitrophenylacetic acid
Formel: C₈H₆ClNO₄
Molecular Weight: 215.591 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03206465
CAS-Nummer: 22908-28-7