Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzyl bromide, Methyl 2-(4-(bromomethyl)phenyl)acetate, 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid methyl ester
OR5099-5G
OR5099-1G
OR5099-10G
APOSOR5099-5GEA
142
EUR
APOSOR5099-5G
APOSOR5099-1G
APOSOR5099-10G
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate 98%
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate
Formel:
C₁₀H₁₁BrO₂ Molecular Weight: 243.097 g/mol Schmelzpunkt: 37…39 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07783030 CAS-Nummer: 7398-42-7 UN: 1759 ADR: 8 III |