5-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR50990-1G OR50990-250MG OR50990-5G
APOSOR50990-1GEA 139 EUR
APOSOR50990-1G APOSOR50990-250MG APOSOR50990-5G
5-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
5-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Formel: C₈H₆BrNO₄
Molecular Weight: 260.042 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01096363
CAS-Nummer: 124840-61-5