3-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR50991-1G
OR50991-250MG
APOSOR50991-1GEA
719
EUR
APOSOR50991-1G
APOSOR50991-250MG
3-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
3-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Formel:
C₈H₆BrNO₄ Molecular Weight: 260.042 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18392318 CAS-Nummer: 400629-31-4 |