3-Bromo-4-nitrophenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR50992-1G
OR50992-250MG
OR50992-5G
APOSOR50992-1GEA
261
EUR
APOSOR50992-1G
APOSOR50992-250MG
APOSOR50992-5G
3-Bromo-4-nitrophenylacetic acid
3-Bromo-4-nitrophenylacetic acid
Formel:
C₈H₆BrNO₄ Molecular Weight: 260.042 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11848704 CAS-Nummer: 90004-95-8 |