3-(Bromomethyl)pyridazine hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
OR50997-1G OR50997-250MG
APOSOR50997-1GEA 474 EUR
APOSOR50997-1G APOSOR50997-250MG
3-(Bromomethyl)pyridazine hydrobromide
3-(Bromomethyl)pyridazine hydrobromide
Formel: C₅H₅BrN₂·BrH
Molecular Weight: 253,923 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD20526346
CAS-Nummer: 1452483-94-1